Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio IsoClean™ in Tyvek™ con copriscarpe antiscivolo
Codice prodotto. 15379714 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 15379714
Marca: DuPont™ D14247987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma. La tuta con cappuccio e copriscarpe antiscivolo DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca contro particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base acquosa, leggeri, non pericolosi.
Clean-processed and gamma-sterilized. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hooded Coverall with Slip-retardant Shoe Covers provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash.
  • La tuta con cappuccio include copriscarpe antiscivolo annesse
  • Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137 -1)
  • Cuciture interne ribattute
  • Polsi, caviglie e volto con elastico
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Chiusura a zip
  • Ripiegata in condizioni asettiche
  • Bianca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta monouso
Size Large
Materiale HDPE
Colore Bianco
Monouso Sì
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Zip anteriore
Tipo di giuntura Ribattuta
Sterilità Prodotto sterile
Resistenza Liquid, Particle, Chemicals
Certificazione/Conformità ISO 11137-1
Modello D1424