Learn More
Isoconazole nitrate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15542343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15542343
Marca: Thermo Scientific Acros 458640010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 24168-96-5
Formula molecolare C18H15Cl4N3O4
Molecular Weight (g/mol) 479.14
Numero MDL MFCD01721647
InChI Key NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
PubChem CID 159968
IUPAC Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Isoconazole nitrate
Punto di fusione 181.0°C to 183.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 479.14
Percent Purity 99%