Learn More
Isohexane, for HPLC, contains <5% n-Hexane
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isohexane |
| Punto di fusione | -154.0°C |
| Densità | 0.6600g/mL |
| Punti di ebollizione | 60.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −23°C |
| Formula lineare | CH3CH2CH2CH(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.3700 to 1.3720 |
| Quantità | 2.5 L |
| Gravità specifica | 0.66 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isohexane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.