Learn More
Isonicotinoyl chloride hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11419852
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11419852
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10863.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39178-35-3
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.01
Numero MDL MFCD00012830
InChI Key BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
IUPAC Name pyridine-4-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Punto di fusione 154°C to 162°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3626052
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 178.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isonicotinyl chloride hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pyridine-4-carbonylchloride