Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Codice prodotto. 15631040 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
20L
500mL
Codice prodotto. 15631040
Marca: Honeywell Research Chemicals 112674100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00008946
InChI Key MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC Name 3-methylbutyl acetate
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopentyl Acetate
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.876g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 142°C
Limite di esplosione 0.075
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Punto di combustione 680°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione n20/D 1.4(lit.)
Quantità 100 mL
Numero UN UN1104
Beilstein 1744750
Densità vapore 4.5 (vs air)
Peso formulazione 130.18g/mol
Pressione del vapore 5mmHg (25°C)
Percent Purity 98%
Grado Reagent
Forma fisica Liquid