Learn More
Isopropanol, 99.5%, for HPLC
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
80.40€ - 168.00€
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | dimQuantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
10631515
|
Thermo Scientific Acros
383910010 |
82.85€ 80.40€ / 1L Risparmia 2.45€ 2% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
10168892
|
Thermo Scientific Acros
383910025 |
174.00€ 168.00€ / 2.5L Risparmia 6.00€ 3% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sicurezza e movimentazione
- Isopropanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.