Learn More
Isopropanol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12656757 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 12656757
Marca: Fisher Chemical P/7500/PC25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, alkolave, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, alkolave, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL 11674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 25 L
Imballaggio Plastic Container
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.