Learn More
Isopropanolo, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Fusto in metallo
Plastic Bottle
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Descrizione
Isopropanol, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| pH | 7 |
| Punto di fusione | -89.5°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Quantità | 25 L |
| Imballaggio | Plastic Container |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 43mmHg at 20°C |
| Viscosità | 2.27 mPaS at 20°C |
| Peso formulazione | 60.1g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isopropanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.