Learn More
Isopropanol, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10549010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10549010
Marca: Fisher Chemical P/7509/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
CAS 67-63-0
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C3H8O
Numero MDL 11674
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.