Learn More
Isopropanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10561802 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10561802
Marca: Fisher Chemical P/7508/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alkolave, avantine, dimethylcarbinol, hartosol, isopropanol, isopropyl alcohol, petrohol, sec-propyl alcohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alkolave, avantine, dimethylcarbinol, hartosol, isopropanol, isopropyl alcohol, petrohol, sec-propyl alcohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7
Punto di fusione -89.5°C
CAS 67-63-0
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C3H8O
Numero MDL 11674
Pressione del vapore 43mmHg at 20°C
Viscosità 2.27 mPaS at 20°C
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propan-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.