Learn More
Isopropyl Acetate, ≥99.6%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120500 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 15675770
Marca: Honeywell Research Chemicals 5374621L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.6%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-21-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl acetate
Punto di fusione -73°C
Colore Colorless
Densità 0.872g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 91°C
Limite di esplosione 1.8% (37°F), 8%
Punto d'infiammabilità 4°C (39.2°F)
Punto di combustione 894°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH(CH3)2
Indice di rifrazione n20/D 1.377
Quantità 1 L
Numero UN UN1220
Beilstein 1740761
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 102.13g/mol
Pressione del vapore 47mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.6%