Learn More
Isopropyl Alcohol, 99% (Molecular Biology Reagent), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11406471 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11406471
Marca: MP Biomedicals 0219400625
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl Alcohol, 99%
Quantità 25 mL
Peso formulazione 60.09