Learn More
Isopropyl Alcohol, Sterile, Made with USP Water for Injection, 70% Solution, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528794 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 gL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
3.80L
Codice prodotto. 15528794
Marca: Avantor J.T.Baker P00203
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl Alcohol
Nota nome Sterile, Made with USP Water for Injection
CAS 67-63-0
Quantità 1 gL
Punto d'infiammabilità 18.00°C
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 0.85kg
Formula molecolare C3H8O
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Peso formulazione 60.1
Percent Purity 70% Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.