Learn More
Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG), Dioxane free, >99%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15763552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15763552
Marca: Thermo Scientific J17886.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Induces the lac operon in E. coli by binding and inactivating the lac repressor.
  • Selection for lac Y mutants.
  • Selection for recombinant plasmids containing β-galactosidase fusion proteins.
  • Induces the cellular content of lactose permease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Induces lac operon in E. coli by binding and inactivating lac repressor
  • Selection for lac Y mutants
  • Selection for recombinant plasmids containing beta-galactosidase fusion proteins
  • Induces cellular content of lactose permea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.298
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC Name (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)SC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Punto di fusione 109°C to 115°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 g
Beilstein 4631
Peso formulazione 238.3
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapure
Forma fisica Powder