Learn More
Isopropyl bromoacetate, 97%
Codice prodotto. 10269840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25 GR
Codice prodotto. 10269840
Marca: Thermo Scientific Acros 412810250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29921-57-1
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Numero MDL MFCD00009886
InChI Key JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
IUPAC Name propan-2-yl 2-bromoacetate
SMILES CC(C)OC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl bromoacetate
Nota nome 98%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3990g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CO2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.399
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl bromoacetate