Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, ≥99%, for biochemistry, contains ca. 15% 1,4-Dioxane, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10164660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10164660
Marca: Thermo Scientific Acros 228565000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 367-93-1, 123-91-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-propan-2-ylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nota nome 99+%
Colore White
Perdita all'essiccatura 15% to 16% (90°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 17, IV, 3726
Indice di Merck 15, 5126
Condizione di rotazione specifica − 27.00 (20.00°C c=1,H2O)
Rotazione specifica -25° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Peso formulazione 238.3
Percent Purity ≥99.0%
Grado Biochemical
Forma fisica Crystalline Powder or Needles