Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (Dioxane-free), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Nota nome | Dioxane-free |
| Punto di fusione | 110° to 115°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99 % (by TLC) |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 100 g |
| Indice di Merck | 15, 5126 |
| Rotazione specifica | -28.5 to -34.5° (+ or −) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.