Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11467090 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 x 1 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11467090
Marca: MP Biomedicals 11IPTG0001
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside Genomic Grade, >99%, White Powder
  • IPTG is a galactose analogue not recognized by β-galactosidase.
  • It used as a Lac operon inducer in bacteria. At 1mM concentration, IPTG induces the β-galactosidase gene expression in bacteria, then it allows the selection of Lac+ recombinant bacteria in X-Gal containing medium.
  • It is used in conjunction with X-Gal or Bluo-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies that induce expression of the lac operon in Escherichia coli.
  • IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) is a galactose analogue not recognized by β-galactosidase.
  • IPTG is a non-metabolizable galactose analog that induces expression of the lac operon in Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-93-1
Formula molecolare C9H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00063273
InChI Key BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinonimo IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Punto di fusione 110°C (literature)
Colore White
pH 7
Note sul grado di purezza >99%
Quantità 1 g
Beilstein 4631
Informazioni di solubilità 10g/L in water.
Optical Rotation -28.9° to -32° (c=1, water)
Grado Genomic
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside