Learn More
Isopropyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 11475937
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11475937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24471.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-85-2
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00035703
InChI Key YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC Name propan-2-yl 2-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl salicylate
Densità 1.09
Punti di ebollizione 122°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C (199°F)
Quantità 25 g
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99%