Learn More
Isopropylamine, 99+%
Codice prodotto. 11417307
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11417307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15044.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.112 g/mol
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
Solubility
Miscible with water, chloroform, hexanes, acetone and ethanol.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides and perchloryl fluoride.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-31-0
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.112
Numero MDL MFCD00008082
InChI Key JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC Name propan-2-amine
SMILES CC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylamine
Punto di fusione -101°C
Densità 0.691
Punti di ebollizione 33°C to 34°C
Punto d'infiammabilità −32°C (−25°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Odore Amine-like
Formula lineare (CH3)2CHNH2
Indice di rifrazione 1.375
Quantità 100 mL
Numero UN UN1221
Beilstein 605259
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,5209
Informazioni di solubilità Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Peso formulazione 59.11
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropilammina
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..