Learn More
Isopropylamine, 99%
Codice prodotto. 11995171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
Codice prodotto. 11995171
Marca: Thermo Scientific Acros 148920100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-31-0
Formula molecolare C3H9N
Molecular Weight (g/mol) 59.11
InChI Key JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC Name propan-2-amine
SMILES CC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylamine
Punto di fusione -101.0°C
Colore White
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 33.0°C to 34.0°C
Punto d'infiammabilità −37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare (CH3)2CHNH2
Indice di rifrazione 1.3725 to 1.3755
Quantità 10 L
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Indice di Merck 15,5255
Gravità specifica 0.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 59.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.