Learn More
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15296028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15296028 5 g 5g
15206038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15296028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452670050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7391-69-7
Formula molecolare C7H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 170.168
InChI Key GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
IUPAC Name 5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropylbarbituric acid
Punto di fusione 215.0°C to 217.0°C
Peso formulazione 170.17
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.