Learn More
Isoquinoline-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451684
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10451684
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04904CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 22960-16-3
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.172
Numero MDL MFCD00829440
InChI Key RNQQJLYJLDQGGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoquinoline-4-carboxaldehyde, 4-isoquinolinecarboxaldehyde, 4-formylisoquinoline, pubchem15962, acmc-20aig4, 4-isoquinolinecarbaldehyde, ksc201k4f, 4-isoquinolinecarboxaldehyde 7ci,8ci,9ci
PubChem CID 10868870
IUPAC Name isoquinoline-4-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoquinoline-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 97%