Learn More
Isoquinoline-5-carboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 11335435
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11335435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19637.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27810-64-6 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27810-64-6
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
Numero MDL MFCD03788744
InChI Key ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-isoquinolinecarboxylic acid, 5-carboxyisoquinoline, isoquinoline-5-carboxylicacid, pubchem19508, acmc-1ch46, isoquinoline-5-carboxylic acid
PubChem CID 260936
IUPAC Name isoquinoline-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoquinoline-5-carboxylic acid
Punto di fusione 278°C to 281°C
Punti di ebollizione 60°C to 62°C (11 mmHg)
Quantità 250 mg
Beilstein 129180
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 96%