Learn More
Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16431508
Marca: Medchem Express HYN0777
MedChemExpress Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Specifica
Materiale o nome chimico Isorhamnetin-3-O-glucoside
CAS 5041-82-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22O12
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Molecular Weight (g/mol) 478.4
Peso formulazione 478.4
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.