missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isorhamnetin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16421508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16421508

Marca: Medchem Express HYN0776

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.

Isorhamnetin is a flavonoid compound extracted from the Chinese herb Hippophae rhamnoides L.. Isorhamnetin suppresses skin cancer through direct inhibition of MEK1 and PI3K.

Specifica

Materiale o nome chimico Isorhamnetin
CAS 480-19-3
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12O7
Quantità 5 mg
Sinonimo 3'-Methylquercetin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (316.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 316.26
Peso formulazione 316.26
Percent Purity 98.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato