Learn More
Isosilybin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100319
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16441508
Marca: Medchem Express HYN0779
MedChemExpress Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle; inhibits CYP3A4 induction with an IC50 of 74 μM.
Isosilybin (Isosilybinin) is a flavonoid from milk thistle
Specifica
Materiale o nome chimico Isosilybin
CAS 72581-71-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H22O10
Quantità 5 mg
Sinonimo Isosilybinin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (207.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(OC(C3=CC=C(O)C(OC)=C3)C(CO)O4)C4=C2)OC5=CC(O)=CC(O)=C15
Molecular Weight (g/mol) 482.44
Peso formulazione 482.44
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.