Learn More
Isosorbide, 98%
Codice prodotto. 10096343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10096343
Marca: Thermo Scientific Acros 351915000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 652-67-5
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Numero MDL MFCD00064827
InChI Key KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Sinonimo isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isosorbide
Punto di fusione 56.0°C to 62.0°C
Colore Beige or White to Yellow
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystals, Crystalline Solid or Mass
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Indice di Merck 15, 5270
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 98%