Learn More
Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L (5 L/10 L)
2 L
20 l
28 l
5 L
Modello:
Isotemp GPD 02
Isotemp GPD 05
Isotemp GPD 10
Isotemp GPD 15D
Isotemp GPD 20
Isotemp GPD 28
Isotemp GPD 2S
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali, di clinica farmaceutica o biomediche, i bagni ad acqua deluxe per usi generici Fisherbrand™ Isotemp™ offrono un'avanzata tecnologia in un design compatto. Disponibili in vari formati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di esigenze applicative, i bagni ad acqua Isotemp sono stati studiati per garantire una temperatura costante per risultati affidabili e un funzionamento semplice.
- Smaller footprint, compared to previous models
- Advanced temperature controller is designed for extended functionality
- New audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with temperature presets
- Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
- Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
- Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
- Compatable with Thermal beads (sold separately)
Specifica
Specifica
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tipo di unità di controllo | Digitale |
| Descrizione | 2L Shallow Deluxe General Purpose Water Bath |
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Certificazione/Conformità | UL, CE, FDA Class I |
| Gamma di temperatura | ° |
| Display | LCD monocromatico |
| Capacità di riscaldamento | 300W |
| Include | Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore |
| Materiale | Acciaio con rivestimento in polvere epossidica |
| Vedi altri risultati |