Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Immersion Circulators: Model 4100C
Codice prodotto. p-4903748 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tipo:
Isotemp™ Immersion Circulator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11336671
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
Precision, features and performance enables optimization of configurations to meet various application needs.
Each unit features:
  • Two pump speeds: 50% and 100%
  • Adjustable PID control
  • Large, easy-to-read, five-line LCD display
  • Three languages: English, German, French
  • Over temperature/low level cutouts with audible and visual alarms
  • High quality industrial motor for excellent pump performance and long life
4100 Controller
for routine temperature control
  • Ambient to +100°C
  • 1 kW heater
  • Powerful force pump
  • Five programmable set points: +20°C, +37°C, +50°C, +70°C and +100°C
  • Temperature display in °C, °F or °K with resolution of 0.1 or 0.01
  • Model 4100C comes with a Clamp
  • Compatible fluids: DI water up to 3 mOhm; 50/50 EG/Water; 50/50 PG/Water
Order Info
Requires separate power cord
Certifications
UL/CSA (compliance pending), CE certified, RoHS/WEEE
Compliance
Safety Class III, FL-DIN 12876
Warranty
Two-year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, Safety Class II
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura Ambient +10° to 100°C
Tipo Isotemp™ Immersion Circulator
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 310 mbar
Modello 4100C
Capacità della pompa 17
Stabilità termica ±0.05°C
Larghezza (sistema imperiale) 4.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Profondità (sistema imperiale) 8.09 in.
Profondità (sistema metrico) 20.27 cm
Peso (sistema imperiale) 8.2 lb.
Peso (sistema metrico) 4.1 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz