Learn More
Fisherbrand™ Isotemp III™ Recirculating Chiller, 230V/50Hz
Codice prodotto. 11356641 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di pompa:
PD1 (Positive Displacement Pump)
PD2 (Positive Displacement Pump)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11356641
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A compact line of refrigerated recirculating chillers.
  • Intuitive digital controller for ease of use
  • Pressure gauge on front panel for easy viewing of application pressure
  • High and low temperature alarms
Controller indicator lights:
  • Indicate when unit is cooling
  • Indicate when setpoint is being changed
  • Indicate when high and low temperature limits are being changed or are exceeded
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura ambiente 10°C to 35°C
Capacità (sistema metrico) 19 L
Capacità di raffreddamento 1900 W
Tipo di pompa PD2 (Positive Displacement Pump)
Gamma di temperatura -10°C to +30°C
Modello Isotemp III
Capacità della pompa 9.4 L/min.
Refrigerante R134A
Stabilità termica ±0.5°C
Dimensioni (L x P x A) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Peso (sistema metrico) 72.6 kg