Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati e refrigerati Isotemp™ R28: 6.8-8.6 L, 230 V/50 Hz
Codice prodotto. p-4908055 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-28°C to +100°C
-28°C to +200°C
Da -28° a +150°C
Modello:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Tipo di pompa:
Force
Force and Suction
Forza
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11386641
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per applicazioni industriali e di laboratorio.
Low-profile model enables easy bath access when lab counter height presents a challenge. Seamless stainless-steel tanks guarantee durability and easy cleaning. Robust refrigeration system ensures that samples and applications can be cooled quickly. Fine-tuned refrigeration metering allows for excellent temperature stability at all times.
  • All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
Green Tip: For less demanding applications, power consumption can be lowered by utilizing the energy savings mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di raffreddamento 500 W
Tipo di pompa Force
Gamma di temperatura -28°C to +100°C
Capacità di riscaldamento 1.2 kW
Pressione max 17 L/min.; 310 mbar
Modello Isotemp 4100 R28
Stabilità termica ±0.05°C
Peso (sistema imperiale) 78.9 lb.
Peso (sistema metrico) 35.8 kg
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz