Learn More
Eppendorf™ Set IsoSafe e IsoPack IsoTherm-System™
Codice prodotto. 10459072 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5mL tubes
1.5/2.0mL tubes
Per provette da 1.5/2.0 ml
Tipo:
IsoPack and IsoRack set
IsoSafe and IsoPack
Set IsoSafe e IsoPack
Gamma di temperatura:
–21 °C
-21°C
0 °C
0°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10459072
Marca: Eppendorf™ 3880000178
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used as an enzyme bar to prevent enzymes from becoming inactivated, as well as for PCR* sample preparation, sample transport and slow thawing of frozen samples.
  • Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo IsoPack and IsoRack set
Gamma di temperatura -21°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5mL tubes