Learn More
Eppendorf™ Set di base IsoTherm-System™
Codice prodotto. 10114721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5mL tubes
Per provette da 1,5/2,0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10114721
Marca: Eppendorf™ 3880000011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Holds up to 24 micro tubes. The IsoTherm-System is the ideal system for safely cooling your samples in 0.5mL or 1.5 mL/2.0 mL tube formats at -21°C or 0°C throughout your entire lab workflow.
  • IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
  • Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
  • No more melting ice baths (danger of contamination)
  • All system components can be used separately
  • Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor
  • Specializes in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo IsoTherm-System Starter Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5mL tubes