Learn More
ISRIB (trans-isomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16465208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 16465208
Marca: Medchem Express HY12495
MedChemExpress ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
ISRIB (trans-isomer) is a potent inhibitor of PERK with an IC50 of 5 nM. ISRIB potently reverses the effects of eIF2α phosphorylation (IC50=5 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico ISRIB (trans-isomer)
CAS 1597403-47-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24Cl2N2O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 4.55 mg/mL (10.08 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@H]1CC[C@H](NC(COC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)COC3=CC=C(Cl)C=C3.[Relative stereochemistry]
Molecular Weight (g/mol) 451.34
Peso formulazione 451.34
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.