Learn More
Itaconic acid, 99+%
Codice prodotto. p-4509707 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10457700
Marca: Thermo Scientific Acros 122812500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-65-4
Formula molecolare C5H6O4
Molecular Weight (g/mol) 130.1
InChI Key LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC Name 2-methylidenebutanedioic acid
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Itaconic acid
Punto di fusione 165.0°C to 168.0°C
Colore Beige to White
Densità 1.5700g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2C(=CH2)CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 02,76
Indice di Merck 15,529
Gravità specifica 1.57
Informazioni di solubilità Solubility in water: 95g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in most other common organic,solvents
Peso formulazione 130.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Itaconic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: butanedioic acid