missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ITCH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA5116452

Codice prodotto. 17238953

  • 498.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Positive controls: Siha cell lysates, Mouse pancreatic tissue lysates, Hela, LOVO, Siha, Human liver cancer tissue, rat brain tissue, mouse pancreas tissue.

Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. This encoded protein is a closely related member of the NEDD4-like protein family. This family of proteins are E3 ubiquitin-ligase molecules and regulate key trafficking decisions, including targeting of proteins to proteosomes or lysosomes. This encoded protein contains four tandem WW domains and a HECT domain. It can act as a transcriptional corepressor of p45/NFE2 and may participate in the regulation of immune responses by modifying Notch-mediated signaling. It is highly similar to the mouse Itch protein, which has been implicated in the regulation and differentiation of erythroid and lymphoid cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

ITCH
Polyclonal
Unconjugated
ITCH
6720481N21Rik; 8030492O04Rik; A130065M08; ADMFD; AIF4; AIP4; atrophin-1 interacting protein 4; Atrophin-1-interacting protein 4; C230047C07Rik; dJ468O1.1; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog; HECT-type E3 ubiquitin transferase Itchy homolog; ITCH; itch E3 ubiquitin ligase; itchy E3 ubiquitin protein ligase; itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog; itchy, E3 ubiquitin protein ligase; NAPP1; NFE2-associated polypeptide 1
Rabbit
Protein A
RUO
16396, 311567, 83737
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8C863, Q96J02
ITCH
Recombinant protein within Human ITCH aa 302-481.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato