Learn More
Texwipe™ Tappeti per camere sterili
Codice prodotto. p-4707172 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensioni (L x P):
18 x 46 pollici
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 11545315
Marca: Texwipe™ AMA184681B
Edge
Features antimicrobial agent to prevent bacterial growth
  • Adhesive mats and frames for cleanrooms and critical areas
  • Polyethylene (mats) and polystyrene (frames) construction
  • Grabs and retains particulates from foot and wheelborne contaminants
  • Removable, adhesive-coated polyethylene sheet traps particles and prevents transfer
  • Numbered tabs to simplify inventory and replacement
Specifica
Dimensioni (L x P) 18 x 46 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Controllo dei contaminanti
Quantità 30 Sheets/Mat
Colore Blu
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 cm
Materiale Contiene foglio in polietilene adesivo rimovibile; Materiali: Polietilene e polistirene
Tipo Cleanroom Mat
Larghezza (sistema imperiale) 46 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.17 m