Learn More
Texwipe™ Sterile Mini AlphaMop™ Covers
Codice prodotto. 16304618 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16304618
Marca: Texwipe™ STX7114
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-sterilized double-knit polyester replacement covers.
  • The 100% nonwoven polyester pad provides a cushion to ensure the mop covers conforms to the surface for consistent cleaning
  • One pad may be used for several covers, depending upon the facility SOP
  • Specifica
    Product Type Replacement Pad
    Sterilità Sterili
    Materiale Polyester