Learn More
IWR-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16455038
Marca: Medchem Express HY12238
MedChemExpress IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico IWR-1
CAS 1127442-82-3
Colore Light Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H19N3O3
Quantità 10 mg
Sinonimo endo-IWR 1 IWR-1-endo
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.35 mM)
SMILES O=C(NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)C3=CC=C(N(C([C@]4([H])[C@](C5)([H])C=C[C@]5([H])[C@]64[H])=O)C6=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 409.44
Peso formulazione 409.44
Percent Purity 97.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.