Learn More
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
154.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Specifica
Punto di fusione | 3°C |
Densità | 1.84 g/cm³ (20°C) |
Metalli pesanti (come Pb) | max. 5 ppm |
Imballaggio | Glass bottle |
Residuo dopo la combustione | max. 5 ppm |
Quantità | 2.5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- acido solforico
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.