Learn More
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7220820 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10668151
Marca: JT Baker 6057.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Laboratory Reagent
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 3°C
Densità 1.84 g/cm³ (20°C)
Metalli pesanti (come Pb) max. 5 ppm
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione max. 5 ppm
Quantità 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • acido solforico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.