Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap
GPE Scientific™ J Young Sample Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
92.50€ - 141.00€
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum manifolds and Schlenk lines |
---|---|
Include | Fine thread tap |
Product Type | Sample Flask |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
15824794
|
GPE Scientific™
JCF/25 |
25 mL |
92.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15844794
|
GPE Scientific™
JCF/50 |
50 mL |
93.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15804794
|
GPE Scientific™
JCF/100 |
100 mL |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834794
|
GPE Scientific™
JCF/250 |
250 mL |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15854794
|
GPE Scientific™
JCF/500 |
500 mL |
136.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15814794
|
GPE Scientific™
JCF/1000 |
1000 mL |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap
Specifications
Vacuum manifolds and Schlenk lines | |
Fine thread tap | |
Sample Flask |