Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
Codice prodotto. 15768029
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15768029
Marca: GPE Scientific™ JCC/25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and cone
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum manifolds and Schlenk lines
Include Fine thread tap and cone
Product Type Schlenk Flask
Giunto a bussola Size: 19