Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and cone
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum manifolds and Schlenk lines |
| Include | Fine thread tap and cone |
| Product Type | Schlenk Flask |
| Giunto a bussola | Size: 24 |