Learn More
KleenGuard™ G29 Chemical Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15387647
Click to view available options
Size:
Small, 7
X-Small, 6
Dimensione della confezione:
pezzi 50
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15387647
Marca: KleenGuard™ 49822
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Offrono la manualità dei guanti sottili con maggiore durata e protezione superiore. I guanti per solventi Kimberly Clark™ Professional KleenGuard™ G29 sono caratterizzati da una miscela di neoprene per proteggere dai solventi e, a differenza dei guanti sottili, non si rompono dopo 15 minuti di lavoro.
  • Neoprene blend construction designed for protection from solvents
  • Textured fingertips for wet or dry grip
  • Not made with natural rubber latex
  • Silicone-free
  • Powder free
  • Ambidextrous for greater efficiency
  • Highest level of dexterity per EN420:2003 standard
  • Available in sizes 6 (XS) - 11 (2XL)
Common Applications:
  • Handling hydraulic fluids
  • Working with solvents such as Frekote, IPA, and Varson
  • Wiping down parts and machinery with solvents
  • Janitorial cleaning
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE 0120
Colore Blue
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Neoprene Blend
Product Type Neoprene Gloves
Size X-Small, 6
Spessore (sistema imperiale) 12 mil
Spessore (sistema metrico) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Da utilizzare con (applicazione) Protection from solvents
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Grip Design Dual-Dex™ Technology
Rivestimento interno Unlined
Modello 49822
Serie KleenGuard™ G29
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm