Learn More
JAK3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | JAK3 |
|---|---|
| Clone | 3N1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30237536
|
Proteintech
80331-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30234635
|
Proteintech
80331-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The JAK3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human JAK3. This antibody recognizes human antigen. The JAK3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifica
| JAK3 | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 3718 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 3N1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| JAK-3; JAK3_HUMAN; JAKL; L-JAK; LJAK | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |