Learn More
Jenway™ Jam, Jelly and Preserves epoxy bodied combination electrode
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type: Combination
- End Type: Bulb
- pH Range: 1-13
- Temperature Range: 0 to 80°C
- Body Material: Epoxy
Specifica
Specifica
| Descrizione | Combination, Refillable |
| Giunzione | Replaceable Ceramic |
| Materiale | Corpo in resina epossidica |
| Intervallo di pH | 0 to 13 |
| Tipo di soluzione di riempimento | 4.0M KCl/AgCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measurement of fruit and jam preserves |
| Punto isopotenziale | 0±20mV |
| Tempo di risposta | 95% of final reading in 10 seconds |
| Inclinazione | 59.16 mV ±3mV at 25°C |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 80°C |
| Vedi altri risultati |