Learn More
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10163730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10163730
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2869-83-2
Formula molecolare C30H31ClN6
Molecular Weight (g/mol) 511.07
Numero MDL MFCD00011758
InChI Key XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
IUPAC Name 8-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-N,N-diethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2-amine;chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Janus Green B
Nota nome Pure
Contenuto di colorante 50% min.
Indice di Merck 15, 5303
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 511.07
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Black or Brown/Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder