Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 Disposable Cuvettes
Codice prodotto. 11400559
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 to 3.0 mL
2.4 to 4.5 mL
Descrizione:
UV and visible wavelengths
Visible wavelengths only
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11400559
Marca: Cole-Parmer™ 9961034
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Cuvette
Descrizione Visible wavelengths only
Capacità (sistema metrico) 1.5 to 3.0 mL
Materiale Plastic
Quantità 100/Pk.
Lunghezza del percorso 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectral Measurement of Liquids